Imidazol ≥99%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: 1,3-Diaza-2,4-cyclopentadien, Glyoxalamin, 1H-Imidazol, Glyoxalin

24720.157EA 38 EUR
24720.157
Imidazol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Imidazol
Formel: C₃H₄N₂
Molecular Weight: 68.08 g/mol
Siedepunkt: 255
Schmelzpunkt: 89…90 °C
Dichte: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 135
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005183
CAS-Nummer: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 2923
ADR: 8 (6.1) III
Merck Index: 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99 %
Melting point 88 - 91 °C
pH (20°C; 5 %) 9.5 - 10.5
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Water Max. 0.5 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR