meso-Tetraphenylporphin ≥99%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
247367-1G
247367-250MG
247367-1GEA
312
EUR
247367-1G
247367-250MG
meso-Tetraphenylporphin ≥99%, Sigma-Aldrich®
meso-Tetraphenylporphin
Formel:
C₄₄H₃₀N₄ Dichte: 1,276 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Room Temperature |
MDL:
MFCD00011680 CAS-Nummer: 917-23-7 EINECS: 213-025-9 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Form) | Crystalline Powder |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Chlorin |
≤0.1% c = 0.03g/l in Toluene |
Purity (HPLC) | ≥99.0% |