Glutaconaldehydedianil hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
247405-5G
247405-5GEA
251
EUR
247405-5G
Glutaconaldehydedianil hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Glutaconaldehydedianil hydrochloride
Tricarbocyanine laser dye intermediate
Formel:
C₁₇H₁₆N₂ Schmelzpunkt: 173…175 °C (Lit.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012630 CAS-Nummer: 1497-49-0 |