Natriumformiat ≥99,0% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
247596-500G
247596-500GEA 122.34 EUR
247596-500G
Natriumformiat ≥99,0% ACS, Fluka™
Natriumformiat
Formel: HCO₂Na
Schmelzpunkt: 255 °C
Dichte: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013101
CAS-Nummer: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
REACH: 01-2119486468-21
Merck Index: 13,08694
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Assay Min. 99.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.001 %