Diisopropylether ≥99% stabilisiert, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Isopropyl ether

Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol 10 ppm

24896.291EA 34 EUR
24896.291
Diisopropylether ≥99% stabilisiert, TECHNICAL
Diisopropylether
Formel: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
Siedepunkt: 68,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –86 °C
Dichte: 0,726 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008880
CAS-Nummer: 108-20-3
EINECS: 203-560-6
UN: 1159
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05232
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=932b8c021b2bfa9a11b8d8812cafbafecc6f9239&vid=dea267e876203eb2c2674787701ec602da1b3cf6&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Peroxides Not detectable
Propan-2-ol Max. 1.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR