Weißer Ton (Kaolin), TECHNICAL, gewaschen

Lieferant: VWR Chemicals

24926.364EA 144 EUR
24926.364
Weißer Ton (Kaolin), TECHNICAL, gewaschen
Weißer Ton (Kaolin)
Formel: Al₂SiO₇·2H₂O
Schmelzpunkt: 1760 °C
Dichte: 0,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00062311
CAS-Nummer: 1332-58-7
EINECS: 310-194-1
Merck Index: 13,05300

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR