Weißer Ton (Kaolin), GPR RECTAPUR®, gewaschen
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Bolus Alba, Porzellanerde, Porzellanton, hydratisiertes Aluminiumsilikat, Pfeifenerde
24928.290EA
46.1
EUR
24928.290
24928.321
Weißer Ton (Kaolin), GPR RECTAPUR®, gewaschen
Weißer Ton (Kaolin)
Formel:
Al₂SiO₇·2H₂O Molecular Weight: 258.16 g/mol Schmelzpunkt: 1760 °C Dichte: 0.5 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00062311 CAS-Nummer: 1332-58-7 EINECS: 310-194-1 Merck Index: 13,05300 |
Spezifikation Testergebnisse
Identity | Passes Test |
Substances soluble in HCl | max. 1.0% |
Pb (Lead) | max. 0.001% |
Loss on ignition (600°C) | max. 15.0% |
Water | max. 1.5% |