Lanthan(III)nitrat Hexahydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

24958.238EA 120 EUR
24958.238
Lanthan(III)nitrat Hexahydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lanthan(III)nitrat Hexahydrat
Formel: La(NO₃)₃·6H₂O
Molecular Weight: 433,01 g/mol
Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 65…67 °C
Dichte: 2,347 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149751
CAS-Nummer: 10277-43-7
EINECS: 233-238-0
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,05363

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (calculated as La2O3) Min. 99 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR