Lanthan(III)oxid ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
24960.260EA 418 EUR
24960.260
Lanthan(III)oxid ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Lanthan(III)oxid
Formel: La₂O₃
Siedepunkt: 4200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2315 °C
Dichte: 6,51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011071
CAS-Nummer: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.5 %