Lecithin aus Eigelb, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Eilecithin

24966.180EA 358 EUR
24966.180
Lecithin aus Eigelb, GPR RECTAPUR®
Lecithin aus Eigelb
MDL: MFCD00131449
CAS-Nummer: 93685-90-6
EINECS: 297-639-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Loss on drying (100°C) Max. 6 %
N (Nitrogen) 1.3 - 1.9 %
P (Phosphorus) (on dry substance) Min. 3 %
Solubility in ethanol 96 % Min. 90 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR