Lecithin (aus Sojabohne), Pulver, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

24967.183EA 80.1 EUR
24967.183
Lecithin (aus Sojabohne), Pulver, GPR RECTAPUR®
Lecithin
MDL: MFCD00147406
CAS-Nummer: 8030-76-0
EINECS: 310-129-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Insolubility in acetone Min. 62 %
Peroxide value Max. 5

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR