Manometerflüssigkeit
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
24989.202EA 59.8 EUR
24989.202
Manometerflüssigkeit
Manometerflüssigkeit
für Manometer mit schräggestelltem Rohr
Flammpunkt: 14 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
UN: 1170
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht