Kupfer(II)-ethylendiamin komplex 1 mol/l (3 N) in wässriger Lösung, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: 1,2-Diaminoethan:Kupfer(II)hydroxid (2:1), Kupfer(II)bis(ethylendiamin)hydroxid, Kupfer(II)-ethylendiamin-Lösung, Kupfer(II)-bis-(ethylendiamin)-hydroxid, Bis(ethylendiamin)kupferdihydroxid

24991.290EA 778 EUR
24991.290
Kupfer(II)-ethylendiamin komplex 1 mol/l (3 N) in wässriger Lösung, TECHNICAL
Kupfer(II)-ethylendiamin
Formel: Cu(H₂NCH₂CH₂NH₂)₂(OH)₂
Molecular Weight: 217,76 g/mol
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00274628
CAS-Nummer: 14552-35-3
UN: 1761
ADR: 8 (6.1),II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Density (20/4) 1.096 - 1.100
Molverhältnis (Etylendiamin/Cu) 1.96 - 2.04

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR