Peqlab peqGOLD, DNA Ladders, 50 bp
Lieferant: VWR Chemicals
25-2000EA 89.4 EUR
25-2000
Peqlab peqGOLD, DNA Ladders, 50 bp
Elektrophorese-Reagenzien Molekulargewichtsmarker
DNA-Leiter zur qualitativen und quantitativen Analyse von dsDNA.
  • Größenbereich: 13 Fragmente, 50 – 1000 bp
  • Zwei verstärkt auftretende Banden
  • Auch als 'Ready-to-Use' Mix mit Orange G für Gelaufnahmen ohne Bromphenolblau-Farbstoffbande