Peqlab peqGOLD, DNA Ladder, 100 bp
Lieferant: VWR Chemicals
25-2010EA 81.8 EUR
25-2010
Peqlab peqGOLD, DNA Ladder, 100 bp
Elektrophorese-Reagenzien Molekulargewichtsmarker
DNA-Leiter zur qualitativen und quantitativen Analyse von dsDNA.
  • Größenbereich: 10 Fragmente, 100 – 1000 bp
  • Verstärkt auftretende 500 bp Bande
  • Auch als 'Ready-to-Use' Mix mit Orange G für Gelaufnahmen ohne Bromphenolblau-Farbstoffbande