Peqlab DNA-Leiter, 1 kb, peqGOLD
Lieferant: VWR Chemicals
25-2030EA 142 EUR
25-2030
Peqlab DNA-Leiter, 1 kb, peqGOLD
Elektrophorese-Reagenzien Molekulargewichtsmarker
DNA-Leiter zur qualitativen und quantitativen Analyse von dsDNA.
  • Größenbereich: 14 Fragmente, 250 – 10 000 bp
  • Drei verstärkt auftretende Banden
  • Auch als 'Ready-to-Use' Mix mit Orange G für Gelaufnahmen ohne Bromphenolblau-Farbstoffbande