Lithiumbromid ≥99%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

25002.266EA 179 EUR
25002.266
Lithiumbromid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lithium bromide
Formel: LiBr
Siedepunkt: 1265 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 550 °C
Dichte: 3,46 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011077
CAS-Nummer: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Index: 13,05548

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.04 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
Ba (Barium) Max. 0.02 %
Ca (Calcium) Max. 100 ppm
K (Potassium) Max. 0.02 %
Mg (Magnesium) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 0.2 %
Pb (Lead) Max. 10 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR