VWR® Contact Plates, Blister Packed, Irradiated
Lieferant: VWR Chemicals
251183ZAEA 95.5 EUR
251183ZA 250641ZA 250063UA 250544ZI 251114ZI 271114ZI 251114PY 251114RY 271114RY 251114TI 271114TI 250884ZI 270884ZI 250884TI 270884TI 250774ZI 270774ZI 250774TI 270774TI 250070ZI 251203ZA 250793ZI 250884CY 250560ZA 251114SI 251114AF 251203TA 250542CA 251114SIMP 251114RYMP 251114PYMP 251114AFMP 250884CYMP 250063UAMP 250070ZIMP 251114ZIMP 251114TIMP 251203TAMP 251183ZAMP 270884CY 252310XF 256321AA
VWR® Contact Plates, Blister Packed, Irradiated
Medien für die Mikrobiologie Abklatschplatten für die Mikrobiologie
In zwei Packungsgrößen lieferbar: dreifach verpackte (24er-Packung) und doppelt verpackte (30er-Packung). Die Platten sind in einer Blisterpackung mit 6 Fächern verpackt. Jedes Fach enthält eine Platte, sodass bei jedem Öffnen eines Faches nur eine Platte verwendet werden muss. Verfügbar mit TLHTh-Neutralisator (Tween®, Lecithin, Histidin, Thiosulfat).
  • Die Dreifachverpackung sorgt dafür, dass die Packung selbst die Umgebung nicht verunreinigt, wenn die erste Verpackungslage direkt vor Betreten des Reinraums entfernt wird
  • Mit Bestrahlungs-/Dosimetrie-Bescheinigung lieferbar
  • VHP-Resistenzstudien für alle dreifach verpackten Platten lieferbar
  • Lagerung bei Raumtemperatur
Verpackung: 5×6 oder 4×5×6 Plattenpackungen bestehen aus je 5 Blisterpackungen in einem zusätzlichen Zellophanbeutel. 4×6 Plattenpackungen bestehen aus je 4 Blisterpackungen in zwei zusätzlichen Zellophanbeuteln. Jede Blisterpackung ist mit einem Bestrahlungsindikator versehen.