Lithiumchlorid ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

25012.237EA 90.9 EUR
25012.237 25012.363 25012.260 25012.410
Lithiumchlorid ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Lithium chloride
Formel: LiCl
Molecular Weight: 42.39 g/mol
Siedepunkt: 1382
Schmelzpunkt: 614
Dichte: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011078
CAS-Nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99.0 %
pH (20°C; 5 %) 5 - 9
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ba (Barium) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 0.05 %
Mg (Magnesium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 0.05 %
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR