2,4-Lutidin, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: 2,4-Dimethylpyridin

25044.261EA 411 EUR
25044.261
2,4-Lutidin, TECHNICAL
2,4-Lutidin
Formel: C₇H₉N
Molecular Weight: 107.16 g/mol
Siedepunkt: 159
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0.93 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 50
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006337
CAS-Nummer: 108-47-4
EINECS: 203-586-8
UN: 1992
ADR: 3 (6.1) III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Brechungsindex (20°C) 1.498 - 1.500


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR