Magnesiumoxid schwer, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: gebrannte Magnesia
25056.460EA 758 EUR
25056.460
Magnesiumoxid schwer, TECHNICAL
Magnesiumoxid
Formel: MgO
Molecular Weight: 40,3 g/mol
Siedepunkt: 3600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2800 °C
Dichte: 3,58 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011109
CAS-Nummer: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 12,05713
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (b/a getrocknete Substanz) Min. 85%
Loss on ignition (800°C) Max. 8%
Silica 3 - 6 %