Magnesiumoxid leicht 98,0-100,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens

Lieferant: VWR Chemicals

25061.156EA 86.9 EUR
25061.156 25061.236
Magnesiumoxid leicht 98,0-100,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Magnesiumoxid
Formel: MgO
Siedepunkt: 3600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2800 °C
Dichte: 3,58 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00011109
CAS-Nummer: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility in water
Ca (Calcium)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR