Magnesium ≥99,0%, Band, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
25071.132EA 88.3 EUR
25071.132
Magnesium ≥99,0%, Band, GPR RECTAPUR®
Magnesium
Länge : 24 m - Breite : 3 mm - Stärke : 0,2 mm
Formel: Mg
Siedepunkt: 1107 °C (1013,25 hPa)
Schmelzpunkt: 651 °C
Dichte: 1,75 g/cm3 (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085308
CAS-Nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Magnesium) min. 99.0%
Iron (Fe) max. 0.01%
Lead (Pb) max. 0.01%
Manganese (Mn) max. 0.030%
Nickel (Ni) max. 0.005%
Zinc (Zn) max. 0.01%