Magnesiumchlorid 4,5-Hydrat ≥97%, Pulver, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
25106.298EA 94.6 EUR
25106.298
Magnesiumchlorid 4,5-Hydrat ≥97%, Pulver, GPR RECTAPUR®
Magnesiumchlorid 4,5-Hydrat
Formel: MgCl₂·4,5H₂O
Molecular Weight: 176,28 g/mol
Siedepunkt: 1412 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,57 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
EINECS: 232-094-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 97 %
Alkaline metals (as SO4) Max. 2.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Ca (Calcium) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm