Zinn(II)chlorid Dihydrat 98, AnalaR NORMAPUR® zA Hg_0,000005
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Zinnsalz
2512.0250EA 124 EUR
2512.0250
Zinn(II)chlorid Dihydrat 98, AnalaR NORMAPUR® zA Hg_0,000005
Zinn(II)chlorid Dihydrat
Formel: SnCl₂·2H₂O
Molecular Weight: 225.65 g/mol
Siedepunkt: 623
Schmelzpunkt: 246
Dichte: 2.71 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149863
CAS-Nummer: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08861
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Insolubility in diluted HCl Passes test
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
SO4 (Sulfat) Max. 20 ppm
As (Arsen) Max. 1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0,005%
Cu (Kupfer) Max. 10 ppm
Fe (Eisen) Max. 20 ppm
Hg (Quecksilber) Max. 0,05 ppm
K (Kalium) Max. 50 ppm
Na (Natrium) Max. 100 ppm
Pb (Blei) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 50 ppm