Daidzein, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme: 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyron, 4',7-Dihydroxyisoflavon, Daidzeol
251600-25
251600-25EA 70.6 EUR
251600-25
Daidzein, Millipore®
Daidzein
Formel: C₁₅H₁₀O₄
Molecular Weight: 254.24 g/mol
Siedepunkt: 513
Schmelzpunkt: 212…214 °C
MDL: MFCD00016954
CAS-Nummer: 486-66-8
EINECS: 207-635-4