Magnesiumsulfat Hydrat 99,0-101,0%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
25169.295EA
66.3
EUR
25169.295
Magnesiumsulfat Hydrat 99,0-101,0%, GPR RECTAPUR®
Magnesiumsulfat Hydrat
Formel:
MgSO₄·nH₂O Dichte: 2,45 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011110 CAS-Nummer: 22189-08-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) | |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | |
As (Arsenic) | Max. 5 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |