Quecksilber(II)iodid ≥99,0% analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Quecksilberdiiodid
25401.232EA 198 EUR
25401.232
Quecksilber(II)iodid ≥99,0% analytisches Reagens
Quecksilber(II)iodid
Formel: HgI₂
Molecular Weight: 454.4 g/mol
Siedepunkt: 354
Schmelzpunkt: 259
Dichte: 6.36 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011044
CAS-Nummer: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
UN: 1638
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05905
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
Hg (I) (Mercury) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm