Quecksilber(II)iodid ≥99%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Quecksilberdiiodid

25402.155EA 0 EUR
25402.155
Quecksilber(II)iodid ≥99%, TECHNICAL
Quecksilber(II)iodid
Formel: HgI₂
Molecular Weight: 454.4 g/mol
Siedepunkt: 354
Schmelzpunkt: 259
Dichte: 6.36 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011044
CAS-Nummer: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
UN: 1638
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05905

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR