Lösung 38, EnSolv®

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: n-Propylbromid, Lösung 38

25411.293EA 0 EUR
25411.293
Lösung 38, EnSolv®
1-Brompropan

ENSOLV ist ein direkter Ersatz für 1,1,1-Trichlorethan (T-111), dessen Produktion wegen der Gefährdung der Ozonschicht limitiert ist. Im Gegensatz hierzu ist ENSOLV umweltfreundlich und nicht entzündlich. Labortests haben gezeigt, dass diese Mischung bei den meisten Anwendungen eine gleiche oder teilweise noch bessere entfettende Wirksamkeit wie T-111 hat und dieselbe Verträglichkeit gegenüber Kunststoffen aufweist.

Formel: BrH₂CCH₂CH₃
Molecular Weight: 122,99 g/mol
Siedepunkt: 71 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –108 °C
Dichte: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000254
CAS-Nummer: 106-94-5
EINECS: 203-445-0
UN: 2344
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08030
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63e928c183f1c573c1a2eba4ccb7f1147af103ed&vid=6b2b626154a7592a42b400fdf8ba1c1028a60850&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Boiling point Min. 69 °C
Colouration Max. 50 APHA
Evaporation rate (n-butyl acetate = 1) Min. 4.5
Ozone depletion potential Max. 0.006
Solubility in water Max. 2.5 g/l
Water Max. 0.02 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR