Quecksilber(II)nitrat Monohydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Quecksilberdinitrat Monohydrat

25419.233EA 0 EUR
25419.233
Quecksilber(II)nitrat Monohydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Quecksilber(II)nitrat Monohydrat
Formel: Hg(NO₃)₂·1H₂O
Molecular Weight: 342,62 g/mol
Schmelzpunkt: 79 °C
Dichte: 4,3 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149736
CAS-Nummer: 7783-34-8
EINECS: 233-152-3
UN: 1625
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 98 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR