ortho-Borsäure ≥99,5%, körnig, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
|
Gefahr
|
Synonyme:
Borsäure, Borhydroxid
2549-04EA
87.73
EUR
2549-04
2549-26
2549-20
ortho-Borsäure ≥99,5%, körnig, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
ortho-Borsäure
Formel:
B(OH)₃ Molecular Weight: 61.83 g/mol Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 160 °C Dichte: 1.44 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011337 CAS-Nummer: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 REACH: 01-2119486683-25 Merck Index: 13,01326 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | ≥99.5% |
ACS - Assay (H₃BO₃) | ≥99.5 % |
ACS - Appearance (white granules) | Passes Test |
ACS - Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
ACS - Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤0.001 % |
ACS - Insoluble in Methanol | ≤0.005 % |
ACS - Iron (Fe) | ≤0.001 % |
ACS - Nonvolatile with Methanol | ≤0.05 % |
ACS - Phosphate (PO₄) | ≤0.001 % |
Solubility | Passes Test |
ACS - Sulfate (SO₄) | ≤0.01 % |