Iodmethan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Methyliodid
25596.154EA 63 EUR
25596.154
Iodmethan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Iodmethan
Formel: CH₃I
Molecular Weight: 141,94 g/mol
Siedepunkt: 42,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –66 °C
Dichte: 2,279 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001073
CAS-Nummer: 74-88-4
EINECS: 200-819-5
UN: 2644
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06161
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 2.260 - 2.290