Methylmethacrylat ≥99,5% stabilisiert, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: 2-Methylpropensäuremethylester, Methylpropensäuremethylester, Methacrylsäuremethylester
Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)
25600.296EA 50.2 EUR
25600.296
Methylmethacrylat ≥99,5% stabilisiert, GPR RECTAPUR®
Methylmethacrylat
Formel: CH₂=C(CH₃)COOCH₃
Molecular Weight: 100,12 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –48 °C
Dichte: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 8 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008587
CAS-Nummer: 80-62-6
EINECS: 201-297-1
UN: 1247
ADR: 3,II
REACH: 01-2119452498-28
Merck Index: 12,06005
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 99.5 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0.0004 meq/g
Färbung Max. 5 APHA
Dichte (20/4) 0.942 --> 0.944
Stabilisator (MEHQ) 10 --> 25 ppm
Wasser Max. 0.05 %