Diiodmethan ≥99,4% stabilisiert, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens, für die Mineralogie
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Methyleniodid
Stabilisierung: ~ 45 g/l Stabilisiert mit Kupfer
25633.186EA 463 EUR
25633.186
Diiodmethan ≥99,4% stabilisiert, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens, für die Mineralogie
Diiodmethan
Formel: CH₂I₂
Molecular Weight: 267.84 g/mol
Siedepunkt: 182
Schmelzpunkt: 6
Dichte: 3.32537 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 110 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001079
CAS-Nummer: 75-11-6
EINECS: 200-841-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06143
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e37a85a8930c2cbeaf62626d427944a69722cc72&vid=73a1847aa5acf8fa3b0e777fe1bcae9e4f7bde3d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.4 %
Stabilisator (Cu) Ungefähr 45 g/l
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,003 meq/g
Dichte (20/4) 3,310 - 3,322
Erstarrungspunkt 5,6 - 6,2 °C