4-Methyl-2-pentanon ≥97%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
25655.295EA
119
EUR
25655.295
25655.364
25655.466
4-Methyl-2-pentanon ≥97%, TECHNICAL
4-Methyl-2-pentanon
Formel:
(CH₃)₂CHCH₂COCH₃ Siedepunkt: 117,4 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –84 °C Dichte: 0,801 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 16 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008938 CAS-Nummer: 108-10-1 EINECS: 203-550-1 UN: 1245 ADR: 3,II Merck Index: 13,05227 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 97 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...