4-Methyl-2-pentanon ≥97%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

25655.295EA 119 EUR
25655.295 25655.364 25655.466
4-Methyl-2-pentanon ≥97%, TECHNICAL
4-Methyl-2-pentanon
Formel: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Siedepunkt: 117,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –84 °C
Dichte: 0,801 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 16 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008938
CAS-Nummer: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN: 1245
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 97 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR