Chloroform ≥99,5% stabilisiert für die IR-Spektrophotometrie, Riedel-de Haën™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr


Stabilisierung: Stabilisiert mit Ethanol ~0,5%

25670-500ML
25670-500MLEA 105.8 EUR
25670-500ML
Chloroform ≥99,5% stabilisiert für die IR-Spektrophotometrie, Riedel-de Haën™
Chloroform

Beilstein Number: 1731042
RTECS Number: FS9100000
UNSPSC Code: 12191502

Formel: CHCl₃
Siedepunkt: 60…62 °C
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 1,48 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000826
CAS-Nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

IR spectrum complying
Purity excluding stabilizer (GC) Min. 99.5 %
Refractive index (n 20/D) 1.445 - 1.447
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Ethanol (GC) 0.2 - 1.0 Gew.%
Vapor Pressure 160 mmHg ( 20 °C)
Vapor Density 4.1 (vs air)
Refractive Index n20/D 1.446
Contains ~0.5% ethanol as stabilizer


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR