Peracetic acid ∼35% (w/w) in verdünnter Essigsäure stabilisiert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Peroxyacetic acid

257751000
257751000.EA 78.2 EUR
257751000.
Peracetic acid ∼35% (w/w) in verdünnter Essigsäure stabilisiert
Peracetic acid
Formel: C₂H₄O₃
Molecular Weight: 76,051 g/mol
Dichte: 1,13 g/cm³
Flammpunkt: 62 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002128
CAS-Nummer: 79-21-0
UN: 3109
ADR: 5.2,

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR