Nickel(II)chlorid Hexahydrat ≥97%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Nickeldichlorid Hexahydrat
25850.290EA 195 EUR
25850.290
Nickel(II)chlorid Hexahydrat ≥97%, GPR RECTAPUR®
Nickel(II)chlorid Hexahydrat
Formel: NiCl₂·6H₂O
Molecular Weight: 237.69 g/mol
Schmelzpunkt: 140
Dichte: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149809
CAS-Nummer: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06529
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 97 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.1 %
Cd (Cadmium) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm
Zn (Zinc) Max. 20 ppm