Nickel(II)chlorid Hexahydrat ≥98%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens (max. 0,005% Co)
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Nickeldichlorid Hexahydrat
25851.293EA 244 EUR
25851.293
Nickel(II)chlorid Hexahydrat ≥98%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens (max. 0,005% Co)
Nickel(II)chlorid Hexahydrat
Formel: NiCl₂·6H₂O
Molecular Weight: 237.69 g/mol
Schmelzpunkt: 140
Dichte: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149809
CAS-Nummer: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06529
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
pH (20°C; 5 %) 3.5 - 7.0
Ca (Calcium) Max. 0.02 %
Cd (Cadmium) Max. 10 ppm
Co (Cobalt) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm
Zn (Zinc) Max. 10 ppm