Nickelsulfat Hexahydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Nickel(II)sulfat Hexahydrat

25895.294EA 190 EUR
25895.294
Nickelsulfat Hexahydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Nickelsulfat Hexahydrat
Formel: NiSO₄·6H₂O
Molecular Weight: 262,85 g/mol
Schmelzpunkt: 840 °C
Dichte: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149813
CAS-Nummer: 10101-97-0
EINECS: 232-104-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06541

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 98 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
Cd (Cadmium) Max. 25 ppm
Cu (Copper) Max. 25 ppm
Pb (Lead) Max. 25 ppm
Zn (Zinc) Max. 25 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR