Nickelsulfat Heptahydrat

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Nickel(II)sulfat Heptahydrat

25897.234EA 0 EUR
25897.234 25897.291
Nickelsulfat Heptahydrat
Nickelsulfat Heptahydrat
Formel: NiO₄S·7H₂O
Molecular Weight: 280.86 g/mol
Schmelzpunkt: 99
Dichte: ∼2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149814
CAS-Nummer: 10101-98-1
EINECS: 232-104-9
UN: 3077
ADR: 9 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR