Quecksilber(II)chlorid ≥99,5%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Quecksilberdichlorid, Sublimat
2594-01EA 0 EUR
2594-01
Quecksilber(II)chlorid ≥99,5%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Quecksilber(II)chlorid
Formel: HgCl₂
Molecular Weight: 271.5 g/mol
Siedepunkt: 302
Schmelzpunkt: 273
MDL: MFCD00011041
CAS-Nummer: 7487-94-7
UN: 1624
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05901
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.5 %
Assay (HgCl₂) ≥99.5 %
Residue after Reduction ≤0.020 %
Solution in Ether Passes Test
Iron (Fe) ≤0.002 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs