Xylenolorange Tetranatriumsalz, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Xylenolorange wasserlöslich, 3,3-Bis(N,N-bis(carboxymethyl)aminomethyl)kresolsulfonphthalein Tetranatriumsalz
26086.103EA 143 EUR
26086.103
Xylenolorange Tetranatriumsalz, TECHNICAL
Xylenolorange Tetranatriumsalz
Formel: C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S
Molecular Weight: 760,59 g/mol
Schmelzpunkt: ∼210 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044293
CAS-Nummer: 3618-43-7
EINECS: 222-805-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht