8-Chinolinol ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: 8-Hydroxyquinoline
26123.237EA 162 EUR
26123.237
8-Chinolinol ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
8-Chinolinol
Formel: C₉H₇NO
Molecular Weight: 145,16 g/mol
Siedepunkt: 267 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 71,2 °C
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006807
CAS-Nummer: 148-24-3
EINECS: 205-711-1
Merck Index: 13,04869
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=752471e0b5caa5507eb8e74e8054dc401912b3ac&vid=ff81328b844178e10beffb1867c97da0d03eda22&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
Melting point 72.5 - 74.0 °C
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Insolubility in acetone Max. 50 ppm
Insolubility in HCl 2 N Max. 100 ppm
Insolubility in NaOH 1 N (± 80°C) Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %