Palladium(II)chlorid (59% Pd) Hydrierkatalysator
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Palladiumdichlorid
26136.083EA 196 EUR
26136.083
Palladium(II)chlorid (59% Pd) Hydrierkatalysator
Palladium(II)chlorid
Formel: PdCl₂
Molecular Weight: 177,33 g/mol
Schmelzpunkt: 678 °C
Dichte: 4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003558
CAS-Nummer: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07058
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on dried substance) Min. 99 %