Paraffin, Erstarrungspunkt 52-54°C, Erstarrungspunkt: 52-54°C, Plätzchen Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
26157.291EA 57.1 EUR
26157.291 26157.460
Paraffin, Erstarrungspunkt 52-54°C, Erstarrungspunkt: 52-54°C, Plätzchen Ph. Eur.
Paraffin
Schmelzpunkt: 52…54 °C
Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 64742-51-4
EINECS: 232-315-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White mass
Identification A Passes test
Melting point 50 - 61 °C
Acidity or alkalinity Passes test
Polycyclic aromatic hydrocarbons Passes test
SO4 (Sulphate) Max. 150 ppm
Residual solvents Passes test