n-Pentan ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
26185.297EA 61.8 EUR
26185.297 26185.322 26185.460
n-Pentan ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
n-Pentan
Formel: H₃C(CH₂)₃CH₃
Siedepunkt: 35…36 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –130 °C
Dichte: 0,63 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009498
CAS-Nummer: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN: 1265
ADR: 3,II
REACH: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.0 %
Assay (C5 isomers) Min. 99.9 %
Acidity Max. 0.004 meq/g
Boiling point 35 - 37 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.625 - 0.632
Aromatics (as C6H6) Max. 50 ppm
Evaporation residue Max. 10 ppm
Total S (as SO4) Max. 50 ppm
Water Max. 100 ppm