n-Pentan ≥95%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Diethylmethan, Pentan, 1,3-Dimethylpropan

26192.463EA 542 EUR
26192.463 26192.292 26192.554 26192.361
n-Pentan ≥95%, TECHNICAL
n-Pentan
Formel: H₃C(CH₂)₃CH₃
Molecular Weight: 72.15 g/mol
Siedepunkt: 35…36 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –130 °C
Dichte: 0.63 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009498
CAS-Nummer: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN: 1265
ADR: 3 II
REACH: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 95 %
Boiling point 35 - 37 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR